Documenti fondamentali
78239
Sigma-Aldrich
(R)-3-Phenylbutyric acid
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-β-Methylhydrocinnamic acid
Scegli un formato
1 ML
144,00 €
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
144,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Beilstein:
2501477
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −57±2°, c = 1% in benzene
Indice di rifrazione
n20/D 1.517
P. ebollizione
94-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Stringa SMILE
C[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(7-10(11)12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,11,12)/t8-/m1/s1
ZZEWMYILWXCRHZ-MRVPVSSYSA-N
Altre note
Chiral standard. Chiral building block for the synthesis of the corresponding alcohol, amide and olefin[1][2][3]; Stereoselective α-amination via Evans′ imide enolate[4]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R. Dharanipragada et al.
Tetrahedron Letters, 30, 6841-6841 (1989)
R. Bussas et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2828-2828 (1983)
T. Kogure et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 576-576 (1984)
D.J. Cram
Journal of the American Chemical Society, 74, 2137-2137 (1952)