78172
(R)-(−)-Phenylsuccinic acid
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −175±4°, c = 1% in acetone
Punto di fusione
173-176 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t8-/m1/s1
LVFFZQQWIZURIO-MRVPVSSYSA-N
Altre note
Chiral building block; preparation of 3-phenylpyrrolidine; reduction to 2-phenyl-1,4-butanediol and synthesis of the dibromide; preparation of 3-oxo-1-indanecarboxylic acid
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Journal of Heterocyclic Chemistry, 13, 1053-1053 (1976)
Helvetica Chimica Acta, 62, 1120-1120 (1979)
Helvetica Chimica Acta, 65, 325-325 (1982)