Documenti fondamentali
197556
Sigma-Aldrich
4-(3-Methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzoic acid
≥98%
Sinonimo/i:
1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-2-pyrazolinone, 1-(4-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 1-(p-Carboxyphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone, 4-(3-Methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid, 4-(3-Methyl-5-oxopyrazol-1-yl)benzoic acid, 4-(4,5-Dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Scegli un formato
5 G
53,10 €
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
53,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
53,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98%
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-7-6-10(14)13(12-7)9-4-2-8(3-5-9)11(15)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,15,16)
CUGBBQWDGCXWNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The pharmacological activity of 4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzoic acid was studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G M Antón-Fos et al.
Arzneimittel-Forschung, 44(7), 821-826 (1994-07-01)
New compounds showing hypoglycaemic activity have been designed through a computer-aided method based on QSAR (quantitative structure activity relationship) and molecular connectivity. The pharmacological tests carried out on the newly designed compounds demonstrated the existence of notable activity for two
Xixi Chen et al.
EBioMedicine, 25, 143-153 (2017-10-17)
Glycated haemoglobin (HbA1c) is the most important marker of hyperglycaemia in diabetes mellitus. We show that d-ribose reacts with haemoglobin, thus yielding HbA1c. Using mass spectrometry, we detected glycation of haemoglobin with d-ribose produces 10 carboxylmethyllysines (CMLs). The first-order rate