Documenti
779938
Sigma-Aldrich
1-Azido-3-chlorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Chlorophenyl azide solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Beilstein:
1817835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1cccc(c1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-10-8/h1-4H
NTTKOAYXVOKLEH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C