Documenti
777897
Sigma-Aldrich
Z-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Cbz-Val-OH-13C5,15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C5C8H1715NO4
Peso molecolare:
257.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Cbz
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(OCC1=CC=CC=C1)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1/i1+1,2+1,9+1,11+1,12+1,14+1
CANZBRDGRHNSGZ-JTRPTWAMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3