Key Documents
776637
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesium chloride solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.89
Beilstein:
878506
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.899 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-13.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)