Documenti fondamentali
563927
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylmagnesium chloride
0.25 M in THF
Sinonimo/i:
p-Fluorobenzylmagnesium chloride, p-Fluorophenylmethylmagnesium chloride, Chloro(p-fluorobenzyl)magnesium
Scegli un formato
50 ML
356,00 €
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
356,00 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Livello qualitativo
Concentrazione
0.25 M in THF
P. ebollizione
65 °C (lit.)
Densità
0.910 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)