77540
o-Phenetidine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Ethoxyaniline
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 67 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
n20/D 1.555
P. ebollizione
231-233 °C (lit.)
Densità
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?