Documenti fondamentali
775231
Sigma-Aldrich
Methyl 6-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
6-Bromoindazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
170-175 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc2cn[nH]c2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-2-5-4-11-12-8(5)3-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
YKCNVRWLHPWOTP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)