Documenti fondamentali
774642
Sigma-Aldrich
(Diethylamino)sulfur trifluoride solution
1.0 M in dichloromethane
Sinonimo/i:
DAST solution in dichloromethane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H10F3NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in dichloromethane
Densità
1.303 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review[1][2]
  • Review on nucleophilic fluorination.[2]
  • Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers[3] and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.[4]
  • Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.[5]
  • Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.[6][7][8]
  • Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.[9]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Acetonitrile suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34851
Acetonitrile
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo
Kirihara, Masayuki
Tetrahedron Letters, 47(22), 3777-3777 (2006)
Stereoselective introduction of a trifluoromethyl group into an unsaturated system
Tellier, F.; Sauvetre, R.
Tetrahedron Letters, 32, 5963-5963 (1991)
Fluorination with diethylaminosulfur trifluoride and related aminofluorosulfuranes
M. Hudlicky
Org. React., 35, 513-513 (1988)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to a-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony(III) chloride
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
Recent advances in nucleophilic fluorination reactions of organic compounds using deoxofluor and DAST Synthesis
R.P. Singh, et al.
Synthesis, 17, 2561-2561 (2002)