773204
2,2-Bis(aminoethoxy)propane
≥98%
Sinonimo/i:
2,2′-[(1-Methylethylidene)bis(oxy)]bis(ethanamine), 2,2-Di(2-aminoethoxy)propane, Diamino ketal
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458
P. eboll.
202-214/760 mmHg
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(OCCN)OCCN
InChI
1S/C7H18N2O2/c1-7(2,10-5-3-8)11-6-4-9/h3-6,8-9H2,1-2H3
YDMYVTCIPQGGPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
106.67 °C