Documenti fondamentali
771090
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
67-73 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(12)8(5-7)6-11/h3-6,12H,2H2,1H3
WOANOAGQWVVXQR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)