Documenti
77008
Sigma-Aldrich
3-Pentenenitrile
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.12
Beilstein:
1737881
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
P. eboll.
141-145 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\CC#N