The molecular weight of this product is not determined on a lot specific basis. Historical data indicates an approximate molecular weight of 61.1 kDa. This may vary from lot to lot and is not considered a product specification.
769797
Resomer® RG 755 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated
Sinonimo/i:
Resomer® RG 755 S, PLGA
Stato
amorphous
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 75:25
Viscosità
0.50-0.70 dL/g
Temp. transizione
Tg 48-54 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
SDS, sheet에는 분자량이 정보없음으로 표기되어 있는데, 혹시 분자량에 대한 정보가 업데이트되었다면, 해당 제품 분자량에 대해 알 수 있을까요?
1 risposta-