769800
Resomer® RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Sinonimo/i:
Poly(Glycolide Lactide)Copolymer, Poly(Lactide-Co-Glycolide), Resomer® RG 753 S, PLGA
Stato
amorphous
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 75:25
Viscosità
0.32-0.44 dL/g
Temp. transizione
Tg 44-50 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)