Documenti fondamentali
768928
Sigma-Aldrich
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(2R)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (R)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (R)-Lactaldehyde dimethyl acetal
Scegli un formato
1 G
848,00 €
5 G
1.239,00 €
848,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
848,00 €
5 G
1.239,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
848,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Gruppo funzionale
acetal
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m1/s1
PRAYXKGWSGUXQK-SCSAIBSYSA-N
Applicazioni
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. For instance, it is used in the synthesis of D-lactaldehyde, which is useful as a building block in modern biocatalysis for the efficient development of both highly productive and green chemical processes.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)