Documenti fondamentali
768936
Sigma-Aldrich
(S)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (S)-Lactaldehyde dimethyl acetal
Scegli un formato
1 G
308,70 €
5 G
1.253,00 €
308,70 €
Prezzo di listino441,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
308,70 €
5 G
1.253,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
308,70 €
Prezzo di listino441,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Gruppo funzionale
acetal
ether
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
50.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)