Documenti fondamentali
768278
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CDHCD2OH
Peso molecolare:
66.13
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)