Documenti
588539
Sigma-Aldrich
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
About This Item
Formula condensata:
CD3(CH2)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. eboll.
116-118 °C (lit.)
Punto di fusione
-90 °C (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup