Documenti fondamentali
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
Scegli un formato
1 KIT
108,60 €
108,60 €
Prezzo di listino543,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
108,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.12
108,60 €
Prezzo di listino543,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Applicazioni
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
Confezionamento
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • Control DNA (pUC-CAT)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)