Documenti fondamentali
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Nitro-2-picolinic acid
Scegli un formato
500 MG
79,10 €
79,10 €
Prezzo di listino113,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
79,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
79,10 €
Prezzo di listino113,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
169-172 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)