384305
6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
6-Hydroxypicolinic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(O)n1
InChI
1S/C6H5NO3/c8-5-3-1-2-4(7-5)6(9)10/h1-3H,(H,7,8)(H,9,10)
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3