Documenti fondamentali
767107
Sigma-Aldrich
Pyridine-15N, d5
98 atom % D, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
C5D515N
Peso molecolare:
85.12
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C1=C([2H])C([2H])=[15N]C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D,6+1
JUJWROOIHBZHMG-ADSFZWBGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)