Documenti fondamentali
765775
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trifluoro-3-methyl-2-butanol
95%
Sinonimo/i:
3-Methyl-1,1,1-trifluoro-2-butanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.354
P. ebollizione
98-104 °C
Densità
1.149 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O/c1-3(2)4(9)5(6,7)8/h3-4,9H,1-2H3
FPIWJHHQCNHQIC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)