Documenti fondamentali
765473
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
15 nm diameter, carboxylic acid functionalized, PEG 3000 coated, OD 50, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Gold nanoparticles COOH functionalized, Au NP COOH, Gold Colloid
Scegli un formato
1 ML
396,00 €
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
396,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
396,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PEG 3000
Livello qualitativo
Stato
dispersion in H2O
nanoparticles
Confezionamento
glass bottle of 1 mL
OD
50
Diametro
15 nm
pH
6.0-8.0 (25 °C)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.00 g/cm3
λmax
520 nm
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Carboxylic acid functionalized GNPs form conjugates with various protein molecules due to the electrostatic attraction between negatively charged carboxylate groups and positively charged amino groups of protein.[1]
Applicazioni
Functionalized Particles have been extensively used to study cellular uptake of nanoparticles and targeted drug delivery.
The carboxylic acid group binds with various proteins and is used in targeted drug delivery and gene therapy. [2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Nishima Wangoo et al.
Journal of colloid and interface science, 323(2), 247-254 (2008-05-20)
We report a novel strategy for the synthesis of aqueous stable, carboxylated gold nanoparticles (GNPs) by using glutamic acid as the reducing agent. The ratio of chloroaurate ions, AuCl(-)(4) to glutamic acid was optimized in the reaction medium to obtain
Functionalized gold nanoparticles and their biomedical applications
Tiwari, P. M., Vig, K., Dennis, V. A., & Singh, S. R.
Nanomaterials, 1(1), 31-63 (2011)