Key Documents
764159
Sigma-Aldrich
1-(Bromomethyl)adamantane
97%
Sinonimo/i:
1-Adamantylmethyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.16
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
40-45 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H17Br/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-7H2
RLRBYCAVZBQANU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)