763012
CPhos Pd G2
95%
Sinonimo/i:
CPhos-G2-Palladacycle, CPhos-Pd-G2, Chloro[(2-dicyclohexylphosphino-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
Scegli un formato
183,40 €
Prezzo di listino262,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
183,40 €
Prezzo di listino262,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Caratteristiche
generation 2
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
152-163 °C (decomposition)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CN(C)c3cccc(N(C)C)c3-c4ccccc4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C28H41N2P.C12H10N.ClH.Pd/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
DHXLRDVUKOAYPC-UHFFFAOYSA-M
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions