759171
CPhos
98%
Sinonimo/i:
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
108-113 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CN(C)C(C=CC=C1N(C)C)=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H41N2P/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3
DRNAQRXLOSUHBQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- As a ligand in the Pd-catalyzed synthesis of 3-cyclopentylindole derivatives, dihydrobenzofurans and trans-bicyclic sulfamides.
- To synthesize palladacycle precatalysts for Negishi coupling of secondary alkylzinc.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3