762067
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
119-125 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3