Vai a
P9003
Poly-DL-alanine
mol wt 1,000-5,000
Sinonimo/i:
Alanine homopolymer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
82,90 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
252,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.470,00 €
1.102,50 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
82,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
1,000-5,000
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Molecular weight determined by mass spectrometry
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4663P7890P8791
Poly-DL-alanine mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P9003
Poly-DL-alanine
Poli-L-lisina mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P7890
Poli-L-lisina
Polyglycine mol wt 500-5,000
Sigma-Aldrich
P8791
Polyglycine
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to light yellow
mol wt
1,000-5,000
mol wt
5,000-15,000
mol wt
15,000-30,000 by viscosity
mol wt
500-5,000
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)