Documenti fondamentali
761907
Sigma-Aldrich
4-Bromo-6-iodoquinoline
96%
Scegli un formato
1 G
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
102,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5BrIN
Peso molecolare:
333.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
173-178 °C
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccnc2ccc(I)cc12
InChI
1S/C9H5BrIN/c10-8-3-4-12-9-2-1-6(11)5-7(8)9/h1-5H
RIMFFKOKLMUJLR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)