539368
3-Iodopyridine
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
53-56 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Ic1cccnc1
InChI
1S/C5H4IN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
XDELKSRGBLWMBA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- theonelladins C
- theonelladins D
- niphatesine C
- xestamine D
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?