Documenti fondamentali
760633
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-mercaptobiphenyl
Sinonimo/i:
4′-Bromo-[1,1′-biphenyl]-4-thiol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
solid
Punto di fusione
149-157 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H9BrS/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,14H
JHPVDDGUGQROJG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It is used in functionalization of nanoparticles and assists in formimg self assembled monolayers (SAM)[1]
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Novel One-Phase Synthesis of Thiol-Functionalized Gold,
Palladium, and Iridium Nanoparticles Using Superhydride
Yee CK, et al
Langmuir, 15, 3486-3491 (1999)