Documenti
760307
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
5-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-5-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Stringa SMILE
O=Cc1cccc2ncnn12
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-2-1-3-7-8-5-9-10(6)7/h1-5H
DTAPWKGEDZQFBL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3