Documenti fondamentali
76016
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, ≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Sinonimo/i:
Silane ODM, Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H40Cl2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.51
Beilstein:
1774816
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥85% n-isomer basis
≥92% n- and iso-isomer basis (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
P. ebollizione
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
~25 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dichloro-methyl-octadecylsilane can be used to:
  • Prepare dipyridylsilane receptors by reacting with pyridinemethanol using triethylamine at RT.
  • Functionalize a new mesoporous silica material used for Li-ion batteries.
  • Prepare papers having hydrophobic self-assembled monolayers.
Altre note
prices for bulk quantities on request
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>302.0 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C - DIN 51758
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of hydrophobic self-assembled monolayers on paper surface with silanes
Oh M, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 17(1), 149-153 (2011)
Pyridylmethylsilanes as dicarboxyacid receptors: Experimental and theoretical study
Leska B, et al.
Journal of Molecular Structure, 1027, 116-123 (2012)
Composite polymer electrolytes with modified mesoporous silica filler for Li ion batteries
Osinska-Broniarz M, et al.
Composites Theory and Practice, 15(3), 124-129 (2015)