Documenti fondamentali
760110
Sigma-Aldrich
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol
Sinonimo/i:
Dodecyl Thiol Cyano Thiol
Scegli un formato
1 G
188,00 €
5 G
653,00 €
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
188,00 €
5 G
653,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H35NOS3
Peso molecolare:
389.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
188,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥96.5% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid or liquid (Powder or Solid or Crystals or Chunk(s) or Semi-solid or Liquid)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(CCCO)C#N
InChI
1S/C19H35NOS3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-23-18(22)24-19(2,17-20)14-13-15-21/h21H,3-16H2,1-2H3
SAFBIHFUHZPVOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerisation is used to produce narrow polydispersity polymers of complex architecture. 4-Cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentanol is an hydroxyl functionalised trithiocarbonate RAFT agent.[1]It is used as a dual initiator for RAFT and ring opening polymerisation to form well-defined block copolymers. They have good control of polymerisation for a wide range of vinyl monomers.[2]
Applicazioni
Initiator for RAFT and ring opening polymerisation of block copolymers derived from vinyl monomers of styrene, metacryalte, acrylamide and cyclic monomers.[2]
Caratteristiche e vantaggi
Good hydrolytic stability, suitable for a wide range of monomers and reaction conditions.[2]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thiocarbonylthio compounds (SC (Z) SR) in free radical polymerization with reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT polymerization).
Chiefari, J., Mayadunne, R. T., Moad, C. L., Moad, G., Rizzardo, E., Postma, A., & Thang, S. H.
Macromolecules, 36(7), 2273-2283 (2003)
One-step synthesis of block copolymers using a hydroxyl-functionalized trithiocarbonate RAFT agent as a dual initiator for RAFT polymerization and ROP
Kang, H. U., Yu, Y. C., Shin, S. J., & Youk, J. H.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 51(4), 774-779 (2013)
RAFT Agent Design and Synthesis
Keddie, D. J.; et al.
Macromolecules, 45, 5321-5342 (2012)
Massimo Benaglia et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6914-6915 (2009-05-01)
The polymerization of most monomers that are polymerizable by radical polymerization can be controlled by the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) process. However, it is usually required that the RAFT agent be selected according to the types of monomer being
Articoli
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolli
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto