746304
S,S-Dibenzyl trithiocarbonate
97%
Sinonimo/i:
Carbonic acid, trithio-, dibenzyl ester, Carbonotrithioic acid bis(phenylmethyl) ester, DBTTC, Dibenzyl carbonotrithioate, NSC 33081
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
29-33 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C(SCC1=CC=CC=C1)SCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C15H14S3/c16-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
LAKYXBYUROTWBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.