Documenti fondamentali
759643
Sigma-Aldrich
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO · xC2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
85-94 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)=O.C1CCNC12COC2
InChI
1S/C6H11NO.C2H2O4/c1-2-6(7-3-1)4-8-5-6;3-1(4)2(5)6/h7H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
JFOZNINEJYPQQK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
molecular weight: 113.16 (free base basis)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)