Documenti fondamentali
757691
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClMg
Peso molecolare:
150.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.974 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Magnesium turnings, reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
200905
Magnesium