Documenti fondamentali
757497
Sigma-Aldrich
Boc-Pyr-OMe
97%
Sinonimo/i:
Methyl (S)-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, (S)-Methyl-N-Boc-pyroglutamate, N-Boc-5-oxo-L-proline methyl ester, Boc-pGlu-OMe, Methyl (S)-N-Boc-5-pyrrolidone-2-carboxylate, Methyl (L)-N-Boc-pyroglutamate, Methyl Boc-(L)-pyroglutamate, N-Boc-(S)-2-pyrrolidone-5-carboxylic acid methyl ester, Boc-L-pyroglutamic acid methyl ester, Methyl (S)-Boc-2-pyrrolidone-5-carboxylate, Methyl Boc-L-pyroglutamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
[α]22/D -32°, c = 0.5% in chloroform
Punto di fusione
68-72 °C
69-74 °C
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)