756512
Barium magnesium aluminate, europium doped
99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Aluminum barium europium magnesium oxide, Blue phosphor, Europium doped aluminum barium magnesium oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Ba0.86Eu0.14MgAl10O17
Dimensione particelle
5-9 μm (d50)
Punto di fusione
>1300 °C (lit.)
Fluorescenza
λem 450 nm±10 nm (UV excitation source)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Color coordinate, y: 0.050 +/- 0.010
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.