Documenti fondamentali
900224
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in H2O
Sinonimo/i:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Scegli un formato
1 ML
156,00 €
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
156,00 €
About This Item
Formula condensata:
CdSe/ZnS
Codice UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
156,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Fluorescenza
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Reactive group: Carboxylic acid.
Applicazioni
The organic layers of the CdS/ZnS or CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid as reactive group consist of a monolayer of oleic acid/octadecylamine and a monolayer of amphiphilic polymer. The total thickness of organic layers on these QDS is about 4 nm and they find applications in bioimaging and biosensing.[1][2][3]
Note legali
Product of Ocean Nanotech, LLC.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qingjiang Sun et al.
ACS nano, 3(3), 737-743 (2009-03-25)
Owing to their narrow bright emission band, broad size-tunable emission wavelength, superior photostability, and excellent flexible-substrate compatibility, light-emitting diodes based on quantum dots (QD-LEDs) are currently under intensive research and development for multiple consumer applications including flat-panel displays and flat
Zhanao Tan et al.
Nano letters, 7(12), 3803-3807 (2007-11-03)
We report a multilayer solution-processed blue light-emitting diode based on colloidal core/shell CdS/ZnS nanocrystal quantum dots (QDs). At a low-operating voltage of 5.5 V, the device emits spectrally pure blue radiation at 460 nm with a narrow full-width-at-half-maximum bandwidth of
Bright, multicoloured light-emitting diodes based on quantum dots.
Sun Q, et al.
Nature Photonics, 1, 717-722 (2007)
Articoli
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. 이 제품의 표면전하가 얼마인가요?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this product does not have a Zeta potential measurement to test the surface charge. Generally, carboxylic acid surface functionalization leads to a negative charge.
      Utile?
  2. What is the exact size of this QD?
    1 risposta
    1. The particle size for this item is 7.9 nm
      Utile?
  3. What is the absorption spectrum of this quantum dot
    1 risposta
    1. As listed on the product detail page in the PROPERTIES section, the absorption spectrum for this product is as follows: λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
      See the image below for additional absorption data provided by the supplier, Ocean NanoTech.