334103
Silicon nitride
powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Trisilicon tetranitride
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
<1 μm
Densità
3.44 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N12[Si]34N5[Si]16N3[Si]25N46
InChI
1S/N4Si3/c1-5-2-6(1)3(5)7(1,2)4(5)6
HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?