756415
Calcium nitride
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Sinonimo/i:
Tricalcium dinitride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
-200 mesh
Densità
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Mg: <0.5%
Stringa SMILE
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.