Documenti fondamentali
756024
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl methacrylate
contains <500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor), 97% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97% (GC)
Stato
liquid
contiene
<500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor)
Indice di rifrazione
n20/D 1.588
Densità
1.149 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-9-5-7-11-6-3-4-8-12(11)13/h3-9H,1H2,2H3
HVYCQBKSRWZZGX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)