Documenti fondamentali
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
Scegli un formato
1 G
233,00 €
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
233,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
233,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
295-304 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)