Documenti fondamentali
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
110-115 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Stringa SMILE
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)