Documenti fondamentali
752223
Sigma-Aldrich
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
Sinonimo/i:
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
Scegli un formato
250 MG
47,00 €
1 G
280,00 €
47,00 €
Prezzo di listino94,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
47,00 €
1 G
280,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H30I4Ir2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1162.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
47,00 €
Prezzo di listino94,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
412-420 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)