Documenti fondamentali
75136
Sigma-Aldrich
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.69
Beilstein:
6585123
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
Applicazioni
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride may be used as a starting material in the multi-step synthesis of L-aspartyl-L-asparagine.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)