Documenti fondamentali
751073
Sigma-Aldrich
Ricinine-(methyl-d3)
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
4-Methoxy-2-oxo-1-(trideuteriomethyl)pyridine-3-carbonitrile
Scegli un formato
2 MG
404,00 €
5 MG
181,00 €
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
404,00 €
5 MG
181,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H5N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])N1C=CC(OC)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8H8N2O2/c1-10-4-3-7(12-2)6(5-9)8(10)11/h3-4H,1-2H3/i1D3
PETSAYFQSGAEQY-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)